Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membranvakuumpumpar: MZ2 NT
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10522665 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Amperage:
1,8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10522665
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ett brett utbud av icke-korrosiva och icke-avdunstningstillämpningar. MZ-seriens pumpar har ett ultimat vakuum på 5 Torr.
Använder diafragmavakuumteknologi för helt torr drift; det finns ingen olja att byta eller övervaka.
  • Minimerar driftstopp och servicekostnader
  • Unik design eliminerar tråkig, prova-och-fel-omkalibrering av slaglängden
  • Individuellt tillgängliga membran och ventiler förenklar service
  • Har specialkonstruerade pumphuvuden för höga flöden vid arbetsvakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 5,2 torr
Hästkraft 0.24 hp
Amperage 1,8 A
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 9,5 x 9,4 x 7,7 tum. (24,3 x 23,8 x 19,8 cm)
Material Hus/huvudkåpa av aluminiumlegering, membranklämskiva av aluminiumlegering, FPM-membran/ventil, anslutningsrör av aluminiumlegering, PBT-slangmunstycke, PVC-tätningsringar, polyetenslang
Modell MZ 2 NT
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 24.25 lb.
Vikt (metrisk) 11 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 1.3/1.4 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,7 tum
Total höjd (metrisk) 198.12 mm
Total längd (engelska) 9,5 tum
Total längd (metrisk) 243.84 mm
Total bredd (engelska) 9,4 tum
Total bredd (metrisk) 23.8 cm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 2
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Vakuumugnar
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 2
Maximalt tryck 16 psi (inlopp), 29 psi (utlopp)
Spänning 230 V