Läs mer
Nt-Methyl-d3-histamine 2HCl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nt-Methyl-d3-histamine Dihydrochloride |
| CAS | 344299-49-6 |
| Molekylformel | C6 D3 H8 N3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Nt-Methyl-d3-histamine Dihydrochloride, 1H-Imidazole-4-ethanamine','1-(methyl-d3)-','dihydrochloride (9CI), 2-[1-(Methyl-d3)-1H-imidazol-4-yl]ethan-1-amine hydrochloride (1:2), 2-[1-(Methyl-d3)-1H-imidazol-4-yl]ethan-1-amine dihydrochloride, 1-Methylhistamine-d3 dihydrochloride, 1-Methyl-d3-histamine dihydrochloride, 1-Methylhistamine-D3 (N-methyl-D3) dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])n1cnc(CCN)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[1-(trideuteriomethyl)imidazol-4-yl]ethanamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.112 |
| Formel vikt | 200.0675 |