Läs mer
NT5C3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16109812
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16109812 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 16109812 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00051251B01P.50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MMPEFQKSSVRIKNPTRVEEIICGLIKGGAAKLQIITDFDMTLSRFSYKGKRCPTCHNIIDNCKLVTDECRKKLLQLKEKYYAIEVDPVLTVEEKYPYMVEWYTKSHGLLVQQALPKAKLKEIVAESDVMLKEGYENFFDKLQQHSIPVFIFSAGIGDVLEEVIRQAGVYHPNVKVVSNFMDFDETGVLKGFKGELIHVFNKHDGALRNTEYFNQLKDNSNIILLGDSQGDLRMADGVANVEHILKIGYLNDRVDELLEKYMDSYDIVLVQDESLEVANSILQKIL
Specifikationer
Antigen NT5C3
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen 5'-nucleotidase, cytosolic III
Genaccessionsnr. BC015856
Gene Alias MGC27337/MGC87109/MGC87828/P5'N-1/PN-I/PSN1/UMPH/UMPH1/cN-III
Gensymboler NT5C3
Värd art Mouse
Immunogen NT5C3 (AAH15856, 1 a.a. ∼ 286 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51251
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified