Läs mer
NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (292811), Biotin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18638973 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18638973 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18638973 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB19081B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal antibody specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NTB-A/SLAMF6/CD352
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 292811
Konjugera Biotin
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NTB-A/SLAMF6, Leu28-Lys225, Accession # Q96DU3
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114836
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a