Läs mer
NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (292811), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB19081Y
5529.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18526908
  • 6800.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal antibody specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NTB-A/SLAMF6/CD352
Monoclonal
DyLight 680
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
292811
Flow Cytometry, CyTOF-ready
Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NTB-A/SLAMF6, Leu28-Lys225, Accession # Q96DU3
0.1 mL
Immunology
114836
Store at 4°C in the dark.
IgG2a