Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffert NTC
Beskrivning
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-Up är ett två-i-ett-kit med optimerad återvinnings- och elueringsvolym för både PCR-rening och gelextraktion. Protokollet säkerställer fullständigt avlägsnande av föroreningar för användning i nedströmsapplikationer, såsom kloning, sekvensering, PCR och restriktionsanalys.
Binding Buffer NTC är en kompletterande buffert som ger högre avkastning för små fragment jämfört med Buffer NTI , som ingår i satsen. Generellt 200μ L Buffer NTC blandas med 100μ L prov eller 100 mg agarosgel< 2 %. (Använd 400μ L NTC för 100 mg agarosgel> 2%.)
Användningsområden:
- Upprensning/rening av kort, enkelsträngat DNA
- Extrahera litet, enkelsträngat RNA från agarosgeler
- Uppnå fullständig återhämtning av fragment< 50 bp, även primeroligonukleotider
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindande buffert NTC |
| För användning med (applikation) | För sanering av enkelsträngat DNA och för extraktion av enkelsträngat RNA från agarosgel |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-Up Kit |
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
- Buffer NTC (125 mL)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium thiocyanate