Läs mer
Macherey-Nagel™ Bindande buffert NTI
Produktkod. 12793391
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12793391 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 12793391 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740305.120
 Begränsad artikel
I lager
Bindande buffert NTI att användas med NucleoSpin Gel och PCR Clean‐up eller NucleoSpin Gel och PCR Clean‐up Midi / Maxi kit.
NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up är ett 2-i-1 kit som gör att DNA-fragment kan renas från enzymatiska reaktioner, såsom PCR, såväl som från agarosgeler. Provet blandas med bindningsbuffert NTI och (i fallet med ett utskuret gelband) upphettas för att lösa upp agarosen. I närvaro av kaotropt salt binds DNA till kolonnens kiselmembran. Föroreningar avlägsnas genom enkla tvättsteg och det rena DNA:t elueras sedan.
  • Standard bindningsbuffert med pH-indikator
  • Endast två volymer bindningsbuffert per volym prov behövs för att bearbeta provet (200 μL PCR/enzymatisk reaktion eller 200 mg agarosgel), med endast ett laddningssteg
  • Genom att lägga till ytterligare bindningsbuffert NTI , är det möjligt att ladda en obegränsad mängd provvolymer på en enda kolumn
  • pH-indikatorn säkerställer optimala bindningsförhållanden med pH< 7.0 genom att hjälpa till att identifiera olöst agaros under DNA-gelextraktion, från gul (korrekta förhållanden) till blå (pH för högt)
  • Separata bindningsbuffertar bör användas för rening av enkelsträngat DNA eller SDS-innehållande prover
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidiniumtiocyanat
CAS 593-84-0
Beskrivning Standardbindningsbuffert med pH-indikator
För användning med (applikation) NucleoSpin™ Gel- och PCR-rengöringskit
Kvantitet 200 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer NTI
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate