Läs mer
Invitrogen™ NTN4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15596022
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15596022 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15596022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA543391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: EDVHREKIQL DLEAEFYFTH LIVMFKSPRP AAMVLDRSQD FGKTWKPYKY Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.
NTN4 contains 3 laminin EGF-like domains, 1 laminin N-terminal domain and 1 NTR domain. NTN4 may play an important role in neural, kidney and vascular development. It promotes neurite elongation from olfactory bulb explants. NTN4 belongs to a family of proteins related to laminins (see LAMA1, MIM 150320) Koch et al. (2000) [PubMed 11038171].[supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NTN4
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen NTN4
Genaccessionsnr. Q9HB63, Q9JI33
Gene Alias Beta-netrin; CDY; CDY1A; FLJ23180; FLJ77185; hepar-derived netrin-like protein; netrin 4; netrin 4; netrin-4; netrin-4; Ntn4; PRO3091; RGD1565947
Gensymboler NTN4
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human NTN4 (aa 110-159).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57764, 59277
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG