Läs mer
Tocris Bioscience™ NTRC 824
Beskrivning
NTRC 824 is a potent and selective non-peptide neurotensin (NTS) type-2 receptor antagonist (IC50 = 38 nM). Exhibits >150-fold selectivity for NTS2 over NTS1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[5-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-indol-1-yl]acetyl]-L-leucine |
| CAS | 1623002-61-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Neurotensin Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C25H26F3N3O6S |
| Formel vikt | 553.55 |
| Renhet | >98% |