Läs mer
Abnova™ NTRK1/CEN1p FISH-sond
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | neurotrofiskt tyrosinkinas, receptor, typ 1 |
| Gene Alias | DKFZp781I14186,MTC,TRK,TRK1,TRKA,p140-TrkA |
| Gensymbol | NTRK1 |
| Gen-ID (Entrez) | 4914 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |