Läs mer
NU 7026, MedChemExpress
Beskrivning
NU 7026 (LY293646) is a novel specific DNA-PK inhibitor with IC50 of 0.23 μM, also inhibits PI3K with IC50 of 13 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NU 7026 |
| CAS | 154447-35-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | LY293646 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.5 mg/mL (8.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=CC=C3C=CC=CC3=C2OC(N4CCOCC4)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.31 |
| Visa mer |