Läs mer
NU2058, MedChemExpress
Beskrivning
NU2058 (O6-(Cyclohexylmethyl)guanine) is a potent, competitive and guanine-based CDK inhibitor with IC50s of 17 μM and 26 μM for CDK2 and CDK1. NU2058 has anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NU2058 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161058-83-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H17N5O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | O6-(Cyclohexylmethyl)guanine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.40 mM) |
| Visa mer |