Läs mer
NU6140, MedChemExpress
Beskrivning
NU6140 is a selective CDK2-cyclin A inhibitor (IC50, 0.41 μM), exhibits 10- to 36-fold selectivity over other CDKs. NU6140 also potently inhibits Aurora A and Aurora B, with IC50s of 67 and 35 nM, respectively. Enhances the apoptotic effect, with anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NU6140 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 444723-13-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30N6O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (591.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCN(CC)C(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(N=CN4)=N2)=O |
| Visa mer |