Läs mer
NU6300, MedChemExpress
Produktkod. 16497638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497638 10 mg
16477546 100 mg
16413657 50 mg
16470108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18930
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.
NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NU6300
CAS 2070015-09-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23N5O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.39 mM)
LEDER O=S(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(NC=N4)=N2)(C=C)=O
Molekylvikt (g/mol) 413.49
Formel vikt 413.49
Procent renhet 96.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease