Läs mer
Nuarimol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nuarimol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12ClFN2O/c18-16-4-2-1-3-15(16)17(22,13-9-20-11-21-10-13)12-5-7-14(19)8-6-12/h1-11,22H |
| Formel vikt | 314.0622 |