Läs mer
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases och DNA-borttagningsspray
Produktkod. 30214849 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
450 ml
1800 ml
Förpackningsstorlek:
1.8 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
30214849 450 ml -
30214852 1800 ml 1.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30214849 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 112462450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2839.29 SEK / 450ml
    Save 145.71 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Giftfri spray utformad för att ta bort nukleaser, DNA och RNA.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray är en färdig att använda lösning för snabbt och kostnadseffektivt avlägsnande av RNas, DNAas, RNA och DNA.
Denna icke-toxiska lösning av spraytyp kan effektivt avlägsna nukleaser, RNA och DNA från ytan av:
  • laboratorieförbrukningsartiklar
  • instrument
  • andra redskap
skapa en ren miljö för RNA- eller DNA-relaterade experiment.
Det rekommenderas starkt att regelbundet rengöra din:
  • pipetter
  • bänkytor
  • instrument exteriör
Anmärkningar om ansökan:
Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av nukleaser, DNA och RNA som kan orsaka falskt positiva eller falskt negativa experimentella resultat.
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
Specifikationer
Produkttyp Flyttagent
Volym (metrisk) 450 ml