Läs mer
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases och DNA-borttagningsspray
Produktkod. p-200102299 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (metrisk):
450 ml
1800 ml
Förpackningsstorlek:
1.8 L
Produktkod. 30214849
Brand: MP BIOMEDICALS 112462450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Giftfri spray utformad för att ta bort nukleaser, DNA och RNA.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray är en färdig att använda lösning för snabbt och kostnadseffektivt avlägsnande av RNas, DNAas, RNA och DNA.
Denna icke-toxiska lösning av spraytyp kan effektivt avlägsna nukleaser, RNA och DNA från ytan av:
  • laboratorieförbrukningsartiklar
  • instrument
  • andra redskap
skapa en ren miljö för RNA- eller DNA-relaterade experiment.
Det rekommenderas starkt att regelbundet rengöra din:
  • pipetter
  • bänkytor
  • instrument exteriör
Anmärkningar om ansökan:
Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av nukleaser, DNA och RNA som kan orsaka falskt positiva eller falskt negativa experimentella resultat.
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flyttagent
Volym (metrisk) 450 ml