Läs mer
MP BIOMEDICALS Nuc-Off nukleaser och spray för borttagning av nukleinsyra
Produktkod. 30214848 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
450 ml
1800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30214848 1800 ml
30214853 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30214848 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 112461451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10295.00 SEK
    9803.15 SEK / 1.8 L
    Save 491.85 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Giftfri spray utformad för att ta bort nukleaser och DNA.
Biomedicals Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray är en färdig att använda lösning för snabbt och kostnadseffektivt avlägsnande av RNas, DNas och DNA-kontamination.
Denna icke-toxiska lösning av spraytyp kan effektivt avlägsna nukleaser och DNA från ytan av:
  • laboratorieförbrukningsartiklar
  • instrument
  • andra redskap
skapa en ren miljö för RNA- eller DNA-relaterade experiment.
Det rekommenderas starkt att regelbundet rengöra din:
  • pipetter
  • bänkytor
  • instrument exteriör
Anmärkningar om ansökan:
Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av nukleaser och DNA som kan orsaka falskt positiva eller falskt negativa experimentella resultat.
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
Specifikationer
Produkttyp Flyttagent
Volym (metrisk) 1800 ml