Läs mer
MP BIOMEDICALS Nuc-Off nukleaser och spray för borttagning av nukleinsyra
Produktkod. 30214853 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
450 ml
1800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30214853 450 ml
30214848 1800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30214853 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 112461450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 SEK
    2570.55 SEK / 450ml
    Save 129.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Giftfri spray utformad för att ta bort nukleaser och DNA.
Biomedicals Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray är en färdig att använda lösning för snabbt och kostnadseffektivt avlägsnande av RNas, DNas och DNA-kontamination.
Denna icke-toxiska lösning av spraytyp kan effektivt avlägsna nukleaser och DNA från ytan av:
  • laboratorieförbrukningsartiklar
  • instrument
  • andra redskap
skapa en ren miljö för RNA- eller DNA-relaterade experiment.
Det rekommenderas starkt att regelbundet rengöra din:
  • pipetter
  • bänkytor
  • instrument exteriör
Anmärkningar om ansökan:
Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av nukleaser och DNA som kan orsaka falskt positiva eller falskt negativa experimentella resultat.
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flyttagent
Volym (metrisk) 450 ml