Beskrivning
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases Removal Spray är en färdig att använda lösning för snabbt och kostnadseffektivt avlägsnande av RNase och DNase.
Denna icke-toxiska och icke-frätande lösning av spraytyp kan effektivt avlägsna nukleaser från ytan av:
- laboratorieförbrukningsartiklar
- instrument
- andra redskap
- skapa en ren miljö för RNA- eller DNA-relaterade experiment.\
Det rekommenderas starkt att regelbundet rengöra din:
- pipetter
- bänkytor
- instrument exteriör
Anmärkningar om ansökan:
Nuc-Off Nucleases Removal Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av nukleaser som kan orsaka falskt positiva eller falskt negativa experimentella resultat.
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flyttagent |
| Volym (metrisk) | 450 ml |
Säkerhet och hantering
- Nuc-Off spray för avlägsnande av nukleaser
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: p-Diethyl benzene