Läs mer
Molecular Probes™ NucGreen™ Död 488 ReadyProbes™ Reagens (SYTOX™ Grön)
Kvantitet:
6 flaskor kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
NucGreen Död 488 ReadyProbes Reagens är en cellogenomtränglig färg som avger exceptionellt ljus, grön fluorescens när den binds till DNA. Celler som har förlorat plasmamembranintegriteten färgas inom några minuter, vilket gör detta till en extremt användbar färg för att uppskatta förhållandet mellan levande och döda celler och för att mäta cytotoxicitet i kinetiska analyser av levande celler. Den är också lämplig för färgning av kärnor i fixerade cellpreparat och vävnadssnitt.
• Exceptionellt ljusgrön fluorescens vid bindning till DNA
• Snabb färgning av skadade, döda eller fixerade celler utan tvättsteg
• Färdig att använda flytande formulering i praktisk droppflaska utan —behov av att späda, väga eller pipettera
• Stabilitet vid rumstemperatur håll —till hands vid ditt kikarsikte eller cell
Cellavbildningstillämpningar Den membranogenomträngliga
Dead 488-reagens NucGreen är en DNA-färgning med hög affinitet som lätt färgar celler med skadade cellmembran, men som ändå inte kommer in i levande celler. Den är därför idealisk för att skilja mellan levande och döda celler. Fluorescensen ökar mer än 500 gånger vid bindning till dsDNA i celler med komprometterade cellmembran (döende eller döda celler), i fixerade celler och vävnadsskivor. De spektrala egenskaperna, med excitation/emission vid 504/523 nm när de är bundna till DNA, är idealiska för standard FITC-filter.
Användningsförslag
• NucGreen Dött 488-reagens kan tillsättas direkt till cellerna i full media eller buffertlösningar
• Det färgar lätt kärnor av fixerade celler och vävnadsskivor
• I de flesta fall ger 2 droppar/ml och en inkubationstid på 15 till 30 minuter ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar. I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls. I de flesta fall ökar färgningsintensiteten med tiden om cellerna inte tvättas före avbildning.
• NucGreen Dött 488-färgämne exciteras med ett maximum vid 504 nm när det är bundet till DNA, med ett emissionsmaximum vid 523 nm. Det detekteras genom standard GFP- och FITC-filter.
• Exceptionellt ljusgrön fluorescens vid bindning till DNA
• Snabb färgning av skadade, döda eller fixerade celler utan tvättsteg
• Färdig att använda flytande formulering i praktisk droppflaska utan —behov av att späda, väga eller pipettera
• Stabilitet vid rumstemperatur håll —till hands vid ditt kikarsikte eller cell
Cellavbildningstillämpningar Den membranogenomträngliga
Dead 488-reagens NucGreen är en DNA-färgning med hög affinitet som lätt färgar celler med skadade cellmembran, men som ändå inte kommer in i levande celler. Den är därför idealisk för att skilja mellan levande och döda celler. Fluorescensen ökar mer än 500 gånger vid bindning till dsDNA i celler med komprometterade cellmembran (döende eller döda celler), i fixerade celler och vävnadsskivor. De spektrala egenskaperna, med excitation/emission vid 504/523 nm när de är bundna till DNA, är idealiska för standard FITC-filter.
Användningsförslag
• NucGreen Dött 488-reagens kan tillsättas direkt till cellerna i full media eller buffertlösningar
• Det färgar lätt kärnor av fixerade celler och vävnadsskivor
• I de flesta fall ger 2 droppar/ml och en inkubationstid på 15 till 30 minuter ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar. I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls. I de flesta fall ökar färgningsintensiteten med tiden om cellerna inte tvättas före avbildning.
• NucGreen Dött 488-färgämne exciteras med ett maximum vid 504 nm när det är bundet till DNA, med ett emissionsmaximum vid 523 nm. Det detekteras genom standard GFP- och FITC-filter.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | 6 x 2,5 mL droppflaskor Förvara vid≤ 25 °C |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Nukleinsyrafärgning |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Emission | 523 |
| Excitationsvåglängdsområde | 504 nm |
| Visa mer |