missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nuciferin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nuciferin |
| CAS | 475-83-2 |
| Molekylformel | C19 H21 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4H-Dibenzo[de,g]quinoline','5,6,6a,7-tetrahydro-1,2-dimethoxy-6-methyl-','(6aR)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline','5,6,6a,7-tetrahydro-1,2-dimethoxy-6-methyl-','(R)-, 6aβ-Aporphine','1,2-dimethoxy- (8CI), Nuciferine (6CI,7CI), (-)-Nuciferine, (6aR)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,2-dimethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline, (R)-1,2-Dimethoxyaporphine, (R)-Nuciferine, 1,2-Dimethoxy-6aβ-aporphine, D-(-)-Nuciferine, Nuciferin, Sanjoinine E, VLT 049, l-Nuciferine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc2CCN(C)[C@@H]3Cc4ccccc4c(c1OC)c23 |
| IUPAC-namn | (6aR)-1,2-dimethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.38 |
| Formel vikt | 295.1572 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?