Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nuclear Fast Red, 94 %, ren
Produktkod. p-175775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10144351
Brand: Thermo Scientific Chemicals 211980010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6409-77-4 | C14H11NNaO7S | 360.292 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6409-77-4
Molekylformel C14H11NNaO7S
Molekylvikt (g/mol) 360.292
MDL-nummer MFCD00078493
InChI-nyckel KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calcium Red, C.I. 60760
PubChem CID 131675027
IUPAC-namn 4-amino-1,3-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra; molekylärt väte; natrium
LEDER [HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nuclear Fast Red
Smältpunkt >300,0 °C
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 94%
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (25°C).
Formel vikt 357.26
Procent renhet 94%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nuclear Fast Red
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.