Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kärnmagnetresonans provrörsställ
Produktkod. 15379997
Change view
Håller:
Rör (5 mm)
Produktkod. Håller
15379997 Rör (5 mm)
1 options
Produktkod. 15379997 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F188540005
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att organisera och skydda tunnväggiga kärnmagnetiska resonansrör.
  • Stabila och stabila polypropenställ
  • Halvsfäriska brunnar i underdäcks vaggorrör
  • Ändplåtshandtag gör transporten enkel
  • Ställen staplas säkert för att spara bänkutrymme
  • Rymmer upp till 72 rör i 6 x 12 array
  • Kemikaliebeständig och autoklaverbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller Rör (5 mm)
Material Polypropen
Form Hemisfäriska brunnar
För användning med (utrustning) Tunnväggiga kärnmagnetiska resonansrör
Mått (L x B x H) 21 x 11 x 22cm
Inkluderar Ändplåtshandtag
Array 6 x 12