missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA553922
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Immunogen sequence: VFCGRIQLFL ARLFPLSEKS GLNLQSQFNL ENVTVFNTNE QESTLGQKHT EDREEGMDVE EGEMGDEEAP TTCSIPIDYN LYRKFWS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 46%.
HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
Specifikationer
| Nuclear Matrix Protein p84 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Thoc1 | |
| 3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9984 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q96FV9 | |
| Thoc1 | |
| Recombinant protein corresponding to Human Nuclear Matrix Protein p84. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91835). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering