Läs mer
Invitrogen™ Kärnreceptorbuffert F
Produktkod. 10116403
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10116403 25 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10116403 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV4547
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kärnreceptorbuffert F
En specialiserad kärnreceptorbuffert som kan användas med Invitrogen's insamling av renade kärnreceptorproteiner och analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kärnreceptorbuffert
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL