Läs mer
Thermo Scientific™ Nukleinsyradetektionsblockerande buffert
Produktkod. 11820104 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11820104 500 ml 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11820104 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89880A
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Nukleinsyradetekteringsbuffert är avsedd för användning med Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, där den också är en komponent.
Nukleinsyradetektionsbuffert är avsedd för användning med Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, där den också är en komponent. Ospecifik bindning av proben till membranet kan minimeras genom att inkubera membranet i Blocking Buffer i 15 minuter.
Relaterade produkter
  • Kit för att detektionsmodul för kemilumini-luminescerande nukleinsyra (Kat. Nr. 89880)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Buffert Blockerande buffert
Produkttyp Nukleinsyradetektionsblockerande buffert
Kvantitet 500 ml