Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AXG 20, Mini-kolonner för DNA med hög integritet
Produktkod. 12748472
Change view
Avkastning:
20 μg
Produktkod. Avkastning
12748472 20 μg
1 options
Produktkod. 12748472 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740544
I lager
Anjonbyteskromatografi för rening av DNA från bakterier, jäst och vävnad
Kvaliteten på genomiskt DNA är oerhört hög. Prover lyseras först under särskilda förhållanden för borttagning av erytrocyter. Efter inkubation med proteinas K späds provet ut med buffert N2 innan det laddas på kolonnen NucleoBond™ . Efter eluering med högsaltbuffert fälls det genomiska DNA:t ut med isopropanol. DNA:t som renas med denna metod är lämpligt för alla slags efterföljande reaktioner. Kit-komponenter: NucleoBond™ CB 100-kit - NucleoBond AXG 100 kolumner, buffertar, proteinas K. NucleoBond™ CB 500-kit - NucleoBond™ AXG 500 kolumner, buffertar, proteinas K.
  • Anjonutbytesteknologi
  • Format: gravitationsflödeskolumner
  • Provmaterial: helblod, buffy coat, odlade celler (upp till 20 ml blod)
  • Fragmentstorlek: 500 bp till 300 kb
  • Utbyte: 100 μg eller 500 μg beroende på vilken kolonn som används
  • Bindningskapacitet: 100 μg eller 500 μg beroende på kolumn som används
  • Förberedelsetid: 4 till 5 timmar för rening av upp till 500 μg genomiskt DNA från helblod.
Specifikationer
Slutlig produkttyp NucleoBond AXG 20-kolumner
För användning med (applikation) Genomiskt DNA från bakterier, jäst*, vävnad
Produkttyp NucleoBond AXG 20-kolumner
Kvantitet 1 förpackning
Avkastning 20 μg