Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AXG 500, Maxi-kolonner för DNA med hög integritet
Produktkod. 12768472
Change view
Avkastning:
500μ g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Avkastning Förpackningsstorlek
12768472 500μ g Paket med 10
1 options
Produktkod. 12768472 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2523.81 SEK / Paket med 10
    Save 41.19 SEK
    1% Av
I lager
Anjonbyteskromatografi för rening av DNA från bakterier, jäst och vävnad
Kvaliteten på genomiskt DNA är extremt hög. Proverna lyseras först under speciella förhållanden för borttagning av erytrocyter. Efter inkubation med proteinas K späds provet ut med buffert N2 innan det laddas på kolonnen NucleoBond™ . Efter eluation med högsaltbuffert fälls det genomiska DNA:t ut med isopropanol. DNA:t som renas med denna metod är lämpligt för alla typer av efterföljande reaktioner. Kitkomponenter: NucleoBond™ CB 100 kit - NucleoBond AXG 100 kolonner, buffertar, proteinas K. NucleoBond™ CB 500 kit - NucleoBond™ AXG 500 kolonner, buffertar, proteinas K.
  • Anjonutbytesteknologi
  • Format: gravitationsflödeskolumner
  • Provmaterial: helblod, buffy coat, odlade celler (upp till 20 ml blod)
  • Fragmentstorlek: 500 bp till 300 kb
  • Utbyte: 100 μg eller 500 μg beroende på vilken kolonn som används
  • Bindningskapacitet: 100 μg eller 500 μg beroende på kolumn som används
  • Förberedelsetid: 4 till 5 timmar för rening av upp till 500 μg genomiskt DNA från helblod.
Specifikationer
Slutlig produkttyp NucleoBond AXG 500 kolumner
För användning med (applikation) Genomiskt DNA från bakterier, jäst* vävnad
Produkttyp NucleoBond AXG 500 kolumner
Kvantitet 1 förpackning
Avkastning 500μ g