Läs mer
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoBond™ Buffertset IV
Beskrivning
Inkludera alla nödvändiga buffertar och enzymer (proteinas K och RNase A) för extraktion av genomiskt DNA från vävnad och bakterier. Att använda dessa buffertuppsättningar i kombination med NucleoBond™ AXG-kolumner tillåter isolering av upp till 500μ g genomiskt DNA från olika matriser.
Kvaliteten på det genomiska DNA:t är utomordentligt hög och lämpar sig för alla typer av efterföljande reaktioner. NucleoBond™ AXG-kolonner drivs av gravitationsflöde vilket resulterar i ett högmolekylärt DNA utan skjuvning. Prover lyseras först med proteinas K. Innan du laddar lysatet till NucleoBond™ AXG-kolonn späds den med buffert N2 för att garantera en god flödeshastighet samt en kvantitativ bindning av DNA:t. Efter effektiv tvättning elueras det genomiska DNA:t med högsaltbuffert och fälls ut med isopropanol. NucleoBond™ AXG-kolonner finns i tre storlekar (AXG 20, AXG 100 och AXG 500).NucleoBond™ buffert sets:NucleoBond™ buffertuppsättning III för isolering av genomiskt DNA från bakterier: för 10 AXG 500-kolonner (maxi-preps), 20 AXG 100-kolonner (midi-preps) eller 100 AXG 20-kolonner (mini preps).NucleoBond™ buffertuppsättning IV för isolering av genomiskt DNA från vävnad: för 10 AXG 500 kolumner (maxi preps), 20 AXG 100 kolumner (midi preps) eller 100 AXG 20 kolumner (mini preps). Kontakta kundtjänst för ytterligare information om denna produkt.
- NucleoBond™ AXG kolumner med NucleoBond™ buffertuppsättning III för genomiskt DNA från bakterier och jäst (för jäst krävs ytterligare buffertar)
- NucleoBond™ AXG kolumner med NucleoBond™ buffertuppsättning IV för genomiskt DNA från vävnad
- Anjonbyteskromatografi
- Provstorlek: upp till 80 ml cellkultur eller upp till 400 mg vävnad
- Utbyte: upp till 500μ g genomiskt DNA
- Snabbt och mångsidigt separationssystem
- Kolumner som drivs av gravitationsflöde
- Hög batch-till-batch-reproducerbarhet
- Ingen användning av organiska lösningsmedel
- Ultrarena nukleinsyror lämpliga för alla nedströmsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA |
| Fysisk form | Buffert |
| Kvantitet | 1 sats |
| Inkluderar | Set med 125 ml buffertar G2, N2, N3, N5, Proteinas K och RNase |
Säkerhet och hantering
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1