Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Finalizer Large för avsaltning och koncentration av plasmid-DNA
:
Antal reaktioner: 20
Beskrivning
De NucleoBond Finalizers är designade för snabb koncentration och avsaltning av plasmid- och kosmid-DNA-eluat som erhålls genom anjonbyteskromatografisk DNA-rening med NucleoBond kolumner. Provet fälls ut med isopropanol och laddas på en NucleoBond Slutbehandlingsmembran med hjälp av en spruta. Efter ett etanolisk tvättsteg och torkning av membranet kan det rena DNA:t elueras med lågsaltbuffert för vidare användning. De NucleoBond Finalizer-teknologin ersätter det tråkiga och tidskrävande centrifugeringssteget som hittills följer varje isopropanolfällning av utspädda DNA-prover. Dessutom kan problem som förlorade DNA-pellets eller ofullständig solubilisering av knappt synliga fällningar lätt kringgås. Det rena koncentrerade och nästan saltfria DNA:t kan användas direkt för alla vanliga nedströmsapplikationer som transfektion, in vitro-transkription, automatiserad eller manuell sekvensering, kloning, hybridisering och PCR* .
- Eliminering av centrifugeringssteg för utfällning, tidsbesparing från> 1 timme till endast 5 min
- Två storlekar tillgängliga, att kombineras med Midi- och Maxi-preparat, högre flexibilitet
- Högkoncentrerad plasmid-DNA beroende på elueringsvolym
- Ingen förlust av DNA-pellets eller ofullständig solubilisering av knappt synliga fällningar Snabb koncentration och avsaltning av plasmid- och kosmid-DNA elueras genom anjonbyteskromatografi. DNA lämpligt för t.ex. transfektion, in vitro-transkription, automatiserad eller manuell sekvensering, kloning, hybridisering och PCR* .
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sprutfilter |
| Isoleringsteknik | Anjonbyteskromatografiteknik |
| Slutlig produkttyp | Nucleo Bond Finalizer Large |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produkttyp | Nucleo Bond Finalizer Large |
| Storlek | 2-50kbp |