Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ HMW DNA, högmolekylärt DNA från olika provmaterial
Produktkod. 16351606
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. 16351606
Brand: Macherey-Nagel™ 740160.20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anjonbyteskromatografi för rening av DNA med hög integritet från olika provmaterial
  • Högkvalitativt DNA med hög molekylvikt (HMW) upp till 200 kbp
  • Minimerad DNA-skjuvning på grund av etablerad anjonbytesteknologi
  • Validerad med olika prover och sekvenseringsplattformar
Specifikationer
Formatera Midi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Provtyp Cellkulturer, Växtblad, Fast vävnad, Jästsvampar, Bakterier, Flytande prov (t.ex. blod, kroppsvätskor eller enzymatiska reaktioner)
För användning med (applikation) DNA-rening med hög molekylvikt
Antal reaktioner 20
Provvolym <300 mg mänsklig/djurvävnad,< 107 odlade celler,< 1,5 g växtblad,< 30 mg bakterier/jäst (mald under flytande kväve),< 300 mg bakterier/jäst (lyseras enzymatiskt eller genom pärlslagning),< 2 ml flytande prov
Separationsintervall Fragmentstorlek upp till 200 kbp,> 90% utarmning av fragment< 10 kbp
Testtid 120 min / 12 förberedelser
Avkastning Beroende på provmängd och typ
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond HMW DNA (20)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Endast för forskning