Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Beskrivning
NucleBond™ PC EF: Den klassiska anjonbytaren för rening av endotoxinfritt plasmid-DNA
- Beprövad anjonbytesteknik– plasmid-DNA av transfektionsgrad
- Plasmid-DNA med mindre än 0,1 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
- Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
- Snabb och enkel klarning av lysat med vikta filter– ingen centrifugering krävs, inga skjuvkrafter
- NucleoBond™ Slutbehandlare tillgängliga för att undvika tidskrävande centrifugering för plasmidutfällning
- Separata bindande kolumner av NucleoBond™ PC-kit finns som NucleoBond™ AX kolumner
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Återupplösande buffert TE-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | Kemikalieblandning (< 1) i vatten |
| För användning med (applikation) | Rening av endotoxinfritt plasmid-DNA |
| För användning med (utrustning) | NucleoBond™ PC EF-kit (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 7,2 till 7,7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Formulering | Kemikalieblandning (< 1) i vatten |
| Visa mer |