Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Produktkod. 15829117
Kvantitet:
600 mL
1000 mL
Kemiskt namn eller material:
Återsuspensionsbuffert S1-EF
Acetatbuffertlösning
Elueringsbuffert N5-EF
Jämviktsbuffert N2-EF
Lysbuffert S2-EF
Tvättbuffert N3-EF
Tvättbuffert N4-EF
Vatten
Förpackningsstorlek:
1 L
600ml
Produktkod. 15829117
Brand: Macherey-Nagel™ 740796.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ytterligare försörjning av buffert för användning med NucleoBond™ PC EF-kit (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) för rening av endotoxinfritt plasmid-DNA. Buffertlösningar inkluderar: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF och H2O -EF.
NucleBond™ PC EF: Den klassiska anjonbytaren för rening av endotoxinfritt plasmid-DNA
  • Beprövad anjonbytesteknik– plasmid-DNA av transfektionsgrad
  • Plasmid-DNA med mindre än 0,1 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Snabb och enkel klarning av lysat med vikta filter– ingen centrifugering krävs, inga skjuvkrafter
  • NucleoBond™ Slutbehandlare tillgängliga för att undvika tidskrävande centrifugering för plasmidutfällning
  • Separata bindande kolumner av NucleoBond™ PC-kit finns som NucleoBond™ AX kolumner
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elueringsbuffert N5-EF
CAS 64-17-5d
Färg Färglös
Koncentration Etanol, utspädd< 20%; Kaliumklorid; Vatten
För användning med (applikation) Rening av endotoxinfritt plasmid-DNA
För användning med (utrustning) NucleoBond™ PC EF-kit (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
pH 6,7 till 7,2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 600 mL
Formulering Etanol, utspädd< 20%; Kaliumklorid; Vatten
Odör Alkoholhaltig
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer N5-EF (600 mL)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol