Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Produktkod. 15869107
Change view
Kvantitet:
600 ml
1000 ml
Kemiskt namn eller material:
Återsuspensionsbuffert S1-EF
Acetatbuffertlösning
Elueringsbuffert N5-EF
Jämviktsbuffert N2-EF
Lysbuffert S2-EF
Tvättbuffert N3-EF
Tvättbuffert N4-EF
Vatten
Förpackningsstorlek:
1 L
600ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material unitSize
15869107 1000 ml Återsuspensionsbuffert S1-EF 1 L
15879107 1000 ml Lysbuffert S2-EF 1 L
15889107 1000 ml Acetatbuffertlösning 1 L
15899107 1000 ml Jämviktsbuffert N2-EF 1 L
15809117 1000 ml Tvättbuffert N3-EF 1 L
15819117 1000 ml Tvättbuffert N4-EF 1 L
15829117 600 ml Elueringsbuffert N5-EF 600ml
15849117 1000 ml Vatten 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15869107 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740790.1
Ytterligare försörjning av buffert för användning med NucleoBond™ PC EF-kit (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) för rening av endotoxinfritt plasmid-DNA. Buffertlösningar inkluderar: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF och H2O -EF.
NucleBond™ PC EF: Den klassiska anjonbytaren för rening av endotoxinfritt plasmid-DNA
  • Beprövad anjonbytesteknik– plasmid-DNA av transfektionsgrad
  • Plasmid-DNA med mindre än 0,1 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Snabb och enkel klarning av lysat med vikta filter– ingen centrifugering krävs, inga skjuvkrafter
  • NucleoBond™ Slutbehandlare tillgängliga för att undvika tidskrävande centrifugering för plasmidutfällning
  • Separata bindande kolumner av NucleoBond™ PC-kit finns som NucleoBond™ AX kolumner
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Återsuspensionsbuffert S1-EF
CAS 64-17-5d
Färg Färglös
Koncentration Kemikalieblandning (< 1) i vatten
För användning med (applikation) Rening av endotoxinfritt plasmid-DNA
För användning med (utrustning) NucleoBond™ PC EF-kit (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
pH 7,5 till 8,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 ml
Formulering Kemikalieblandning (< 1) i vatten
Odör Luktfri