Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF, kit för endotoxinfritt plasmid-DNA
Antal reaktioner:
5
10
Avkastning:
100 500 –μg
2 000– 10 000μ g
500 –2 μ000 g
Provvolym:
30–150 ml
150–500 ml
500–2000 ml
Testtid:
100 min./2 förberedelser
150 min./2 förberedelser
180 min./2 förberedelser
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
5 förberedelser
5 reaktioner
Beskrivning
En viktig förutsättning för transfektioner och genterapiapplikationer är endotoxinfritt plasmid-DNA. Den patenterade proceduren för NucleoBond™ PC EF reducerar endotoxiner till en mycket låg nivå med samma arbetsprocedur som standardprotokollet. I jämförelse med konkurrerande kit finns det inget behov av ett tidskrävande inkubationssteg för att avlägsna endotoxinerna.
Funktioner
- Snabbt och enkelt förtydligande av NucleoBond™ Vikta —filter Ingen centrifugering krävs, inga skjuvkrafter
- Beprövad anjonbytesteknologi —Ger transfektionsgradigt högkopierat plasmid-DNA från E. coli
- NucleoBond™ Kolumner innehåller NucleoBond™ AX Silica Resin packad mellan inerta filter
- Polypropenkolonner är resistenta mot organiska lösningsmedel och är fria från DNas och RNas
- AX Resin kan användas över ett brett pH-område och kan förbli i kontakt med buffertar i upp till tre timmar
Specifikationer
- DNA med mindre än 0,1 EU/μ g DNA
- Renhet hos plasmid-DNA: A260/A280 = 1,80 1,–95
- Återvinning av plasmid-DNA> 90 %
- Strukturell integritet> 90 %
- Utbyte mellan 500 μg upp till 10 mg, beroende på kit som används
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | Endotoxinnivå:< 0,1 EU/μ g |
| Formatera | Mega Gravity-flow kolumn |
| Isoleringsteknik | Anjonbyteskromatografiteknik |
| Effektivitet | Återvinning av plasmid-DNA:> 90 % |
| För användning med (applikation) | Högkopierade plasmider från E. coli |
| Inkluderar | NucleoBond AX 2000 Kolumner, buffertar, RNase A, NucleoBond Filter för flasktopp |
| Antal reaktioner | 5 |
| Produkttyp | NucleoBond™ PC 2 000 EF |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Renhet | A 260 /A 280 : 1,80 1,–95 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1