Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA/DNA 400, Maxi kit med anjonbytarteknologi
Produktkod. 10181291
:
Antal reaktioner: 10
Produktkod. 10181291
Brand: Macherey-Nagel™ 740651
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anjonbyteskromatografi för nukleinsyror med högsta integritet.
NucleoBond™ RNA/DNA 80 och 400 kit är designade för isolering och rening av upp till μ80 g eller 400 μg ultrarent totalt RNA. En speciell tillverkningsprocess garanterar RNase-fri hantering. På grund av den överlägsna upplösningsförmågan hos NucleoBond™ anjonbytarkontaminationer tvättas bort, och RNA och genomiskt DNA kan elueras separat.
Specifika referenser:
M. Jiang et al. , J. Virol. Metoder
38
(1992) 205T. Roitsch et al. , Plant Physiol.
108
(1995) 285D. Godt et al. , J. Plant Physiol.
146
(1995) 231R. Ehness et al. , Växtcellen
9
(1997) 1825S. P. Hale et al. , Vetenskap
276
(1997) 1250Kit-komponenter: NucleoBond™ RNA/DNA 80 - NucleoBond™ AXR 80 kolumner, alla nödvändiga buffertar. NucleoBond™ RNA/DNA 400 - NucleoBond™ AXR 400 kolumner, alla nödvändiga buffertar.
  • Anjonbytesteknik
  • Typiskt RNA-utbyte: 70 μg till 300 μg från odlade celler 30 μg till 150 μg från vävnad 50 μg till 200 μg från bakterier
  • Provmaterial: eukaryota odlade celler, vävnad, bakterier/jästceller
  • Fragmentstorlek: 50bp till 300kb
  • Bindningskapacitet: 80 μg för NucleoBond RNA/DNA 80 400 μg för NucleoBond RNA/DNA 400
  • Förberedelsetid: 1,5 timme. till 2. 5 timmar.
  • Format: gravitationsflödeskolumner - midi eller maxi
Specifikationer
Antal reaktioner 10 beredningar
Produkttyp RNA/DNA 400
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond RNA/DNA 400 (10)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, guanidiniumthiocyanate, tritonx-100