Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Soil Mini kit för RNA från jord
Produktkod. 15858096
Change view
Antal reaktioner:
2
10
50
Produkttyp:
RNA Kit
RNA-kit + DNA-set
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
2 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Produkttyp unitSize
15858096 10 RNA Kit 10 reaktioner
15868096 50 RNA Kit 50 reaktioner
15937282 2 RNA-kit + DNA-set 2 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15858096 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740142.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkel hantering och överlägsen hastighet vid RNA-rening från jordprover för qRT-PCR-analys, samt parallell beredning av DNA. Komplett kit använder anjonbyteskromatografi och gravitationsflödeskolonner kombinerat med NucleoSpin Bead Tubes Typ A (ingår).
NucleoBond™ RNA Soil Mini kit möjliggör effektiv isolering av högkvalitativt RNA och DNA från alla typer av jord- eller sedimentprov. De flesta jordar innehåller relativt små mängder RNA, jämfört med DNA. Därför är satsen designad med beprövad NucleoBond™ teknik för att möjliggöra hög provinmatning och rena nukleinsyror.
  • Anjonbytesteknologi för att optimera RNA-utbyte och renhet —lämplig för qRT-PCR-analys
  • Kombination av mekanisk homogenisering och kemisk lysering möjliggör bearbetning av stora prover
  • Parallell beredning av RNA och DNA på en timme*
  • Provavbrott uppnås med NucleoSpin™ Pärlrör typ A, optimerad lyseringsbuffert och fenol: kloroform: isoamylalkohol
  • Valfri buffert OPT möjliggör RNA- och DNA-rening från mineraliska och organiska jordprover
*DNA-isolering kräver DNA-uppsättningen för NucleoBond™ RNA Soil Mini, säljs separat (man. art.nr. 740143.10 eller 740143.50) eller i ett kombinerat kit
Specifikationer
Formatera Gravity Flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografi, Gravity Flow Kolumner, NucleoSpin pärlrör
Elueringsvolym Elueringsvolym: 50-100μ L
Provtyp Jord
Effektivitet Bindningskapacitet: 30μ g
För användning med (utrustning) Centrifuger för mikrocentrifugrör
För användning med (applikation) RNA/DNA-isolering från jord för qRT-PCR
Inkluderar NucleoBond Soil Mini Columns, NucleoSpin Bead Tubes Typ A, NucleoSpin RNA-kolonner, buffertar
Antal reaktioner 10
Produkttyp RNA Kit
Renhet A 260 /A 280 : 1,5 - 2,0
Provstorlek 0,25 till 0,5 g
Testa känslighet RNA-integritetsnummer (RIN):> 7,0
Testtid 60 min/12 förberedelser (RNA)
Avkastning 0,25 till 2,5μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond RNA Soil Mini (10)
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: EDTA, tris(hydroxymethyl)aminomethane, sodium chloride, dodecyl sulphate sodiumsalt, potassium chlo
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.