Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Soil Mini kit för RNA från jord
Beskrivning
NucleoBond™ RNA Soil Mini kit möjliggör effektiv isolering av högkvalitativt RNA och DNA från alla typer av jord- eller sedimentprov. De flesta jordar innehåller relativt små mängder RNA, jämfört med DNA. Därför är satsen designad med beprövad NucleoBond™ teknik för att möjliggöra hög provinmatning och rena nukleinsyror.
- Anjonbytesteknologi för att optimera RNA-utbyte och renhet —lämplig för qRT-PCR-analys
- Kombination av mekanisk homogenisering och kemisk lysering möjliggör bearbetning av stora prover
- Parallell beredning av RNA och DNA på en timme*
- Provavbrott uppnås med NucleoSpin™ Pärlrör typ A, optimerad lyseringsbuffert och fenol: kloroform: isoamylalkohol
- Valfri buffert OPT möjliggör RNA- och DNA-rening från mineraliska och organiska jordprover
*DNA-isolering kräver DNA-uppsättningen för NucleoBond™ RNA Soil Mini, säljs separat (man. art.nr. 740143.10 eller 740143.50) eller i ett kombinerat kit
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Gravity Flow Column |
| Isoleringsteknik | Anjonbyteskromatografi, Gravity Flow Kolumner, NucleoSpin pärlrör |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 50-100μ L |
| Provtyp | Jord |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 30μ g |
| För användning med (utrustning) | Centrifuger för mikrocentrifugrör |
| För användning med (applikation) | RNA/DNA-isolering från jord för qRT-PCR |
| Inkluderar | NucleoBond Soil Mini Columns, NucleoSpin Bead Tubes Typ A, NucleoSpin RNA-kolonner, buffertar |
| Antal reaktioner | 50 |
| Produkttyp | RNA Kit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- NucleoBond RNA Soil Mini (50)
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, lithium chloride