Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Smart Rack
Produktkod. 15839097
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839097 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15839097 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740413
I lager
Ljusgrå ställning för att hålla NucleoBond™ Xtra (Midi, Maxi, BAC ) och NucleoBond™ AXE (20, 100, 500, 2000, 10000) gravitationsflödeskolonner. Rack rymmer upp till sex (6) Midi- och fyra (4) Maxi-kolonner under rening av plasmid-DNA med anjonbyteskromatografi.
NucleoBond™ Xtra —Anjonbytare med snabb filtrering, hög bindningskapacitet och hög flödeshastighet.
  • Ger ultrarent plasmid-DNA på ungefär halva tiden jämfört med andra Midi- eller Maxi-kit
  • NucleoBond™ Xtra Midi- och Maxi-satser innehåller förstorade kolonner som skapar kortare kiselplastbäddar
  • Xtra Smart Rack rymmer upp till 4 Maxi- och 6 Midi-kolonner för samtidig bearbetning
    • Kolumner hålls av pelarens kragring
    • Pelarens höjd kan justeras individuellt med plastbrickor (ingår i satsen)
    • NucleoBond™ Xtra Smart Rack säljs separat från NucleoBond™ Xtra utrustning
Specifikationer
Produkttyp Kolonnhållare/ställ
För användning med (applikation) Plasmid-DNA-rening
För användning med (utrustning) NucleBond™ Xtra Midi eller Maxi kit
Kvantitet 1 st
Prover per körning Upp till 10