Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Combi Kuggstång
Produktkod. 11922572
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11922572
Brand: Macherey-Nagel™ 740415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rack för användning med NucleoBond Xtra Midi / Maxi, Xtra BAC , AX 100, AX 500, AX 2000 och AX 10000 kolumner.
NucleoBond™ Xtra är en ny generation av anjonbytare med snabb filtrering, hög bindningskapacitet och hög flödeshastighet. De ger ultrarent plasmid-DNA på ungefär halva tiden jämfört med andra Midi- eller Maxi-kit baserade på anjonbyteskromatografi. NucleoBond™ Xtra Midi- och Maxi-satser innehåller förstorade kolonner som skapar kortare kiselplastbäddar.
  • Rymmer upp till sex (6) NucleoBond™ Xtra Midi och fyra (4) NucleoBond™ Xtra Maxi kolumner
De Xtra Combi Rack håller kolumner från endera satsen; den säljs separat.
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 Ea., 15 °C till 25 °C
Beskrivning Rymmer upp till sex (6) NucleoBond™ Xtra Midi och fyra (4) NucleoBond™ Xtra Maxi kolumner
Slutlig produkttyp Nucleo Bond Xtra Combi Kuggstång
För användning med (utrustning) NucleoBond Xtra Midi, Maxi, BAC , AX 100, 500, 2000 och 10 000, BAC 100 kolumner
Produkttyp Nucleo Bond Xtra Combi Kuggstång
Kvantitet 1 st