Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, Maxi kit för endotoxinfritt plasmid-DNA
Produktkod. 12738422
Change view
Antal reaktioner:
2
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
2 reaktioner
50 förberedelser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12738422 50 50 förberedelser
12949864 2 2 reaktioner
11982482 10 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12738422 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740424.50
 Begränsad artikel
I lager
2:a generationens anjonbytare för tidsbesparande endotoxinfritt plasmid-DNA. Rena endotoxinfritt plasmid-DNA med högt utbyte. De NucleoBond™ Xtra Maxi EF Kit representerar den nya generationens anjonbytare som tillåter hög avkastning, ultrasnabb.
Funktioner
  • Endotoxinfri
  • Plasmid-DNA med mindre än 0,05 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Optimerad kolumndesign– Maxi förberedelse på 50 min.
  • Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 1000 μg (Maxi)
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
  • Höghastighetsversion
Specifikationer
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Formulering Endotoxinfri Plasmid Maxi preps
Antal reaktioner 50
Provvolym <600 ml (hög kopia),< 1200 ml (låg kopia)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi