Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit för plasmid-DNA av transfektionsgrad
Antal reaktioner:
2
10
50
100
Förpackningsstorlek:
0.1kg
100 förberedelser
2 reaktioner
50 förberedelser
Beskrivning
Funktioner
- Optimerad kolonndesign —Kiselharts packad mellan filter, med förberedelse på bara 75 minuter
- Kolonnfilter inkluderade —Höga filterflödeshastigheter, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
- Förbättrat kiseldioxidmaterial —Typiska utbyten på 1 000μ g och kan användas inom ett brett pH-område
- Beprövad anjonbytesteknologi —Transfektionsgradigt plasmid-DNA
- Kit innehåller: NucleoBond™ Xtra Maxi-kolonner och filter, RNase A, buffertar (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) och plastbrickor
Användningsområden
- Högkopierade plasmider från E. coli
- Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifications
Specifications
| Buffert | Ja |
| Formatera | Maxi Gravity-flow Column |
| Isoleringsteknik | Anjonbyteskromatografiteknik |
| Antal reaktioner | 100 |
| Renhet | A 260 /A 280 :1,80 1,–95 |
| RNase | Ja |
| Provvolym | <600 ml (hög kopia),< 1200 ml (låg kopia) |
| Storlek | <300 kbp |
| Testtid | 75 min./prep |
| Avkastning | 1000 μg |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoBond Xtra Maxi
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <