Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit för plasmid-DNA av transfektionsgrad
Produktkod. 11985442
Antal reaktioner:
2
10
50
100
Förpackningsstorlek:
0.1kg
100 förberedelser
2 reaktioner
50 förberedelser
Produktkod. 11985442
Brand: Macherey-Nagel™ 740414.2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena plasmid-DNA av transfektionsgrad med högt utbyte. De NucleoBond™ Xtra Maxi Kit representerar den nya generationens anjonbytare. Den optimerade designen resulterar i hög avkastning och ultrasnabb bearbetning.
Funktioner
  • Optimerad kolonndesign —Kiselharts packad mellan filter, med förberedelse på bara 75 minuter
  • Kolonnfilter inkluderade —Höga filterflödeshastigheter, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial —Typiska utbyten på 1 000μ g och kan användas inom ett brett pH-område
  • Beprövad anjonbytesteknologi —Transfektionsgradigt plasmid-DNA
  • Kit innehåller: NucleoBond™ Xtra Maxi-kolonner och filter, RNase A, buffertar (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) och plastbrickor
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifikationer
Buffert Ja
Formatera Maxi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Antal reaktioner 2
Renhet A 260 /A 280 :1,80 1,–95
RNase Ja
Provvolym <600 ml (hög kopia),< 1200 ml (låg kopia)
Storlek <300 kbp
Testtid 75 min./prep
Avkastning 1000 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond Xtra Maxi
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <