Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi Plus-kit för plasmid-DNA av transfektionsgrad
Codice prodotto. 12894271
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Antal reaktioner: 50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12894271
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740416.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
2:a generationens anjonbytare för snabb rening av plasmid-DNA, NucleoBond Finalizer Large ingår
Funktioner
  • Beprövad anjonbytesteknik– plasmid-DNA av transfektionsgrad
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Optimerad kolumndesign– Maxi förberedelse på 35 min.
  • Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 1000 μg (Maxi)
  • NucleoBond™ Xtra EF-kit innehåller NucleoBond™ Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifica
Buffert Ja
Formatera Maxi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Antal reaktioner 50
RNase Ja
Provvolym <600 ml (hög kopia),< 1200 ml (låg kopia)
Storlek <300 kbp
Avkastning 1000 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoBond Xtra Maxi Plus
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato