Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, Midi-kit för endotoxinfritt plasmid-DNA
Produktkod. 12773550
Change view
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
12773550 10 10 reaktioner
12798412 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12773550 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740420.10
Rena endotoxinfritt plasmid-DNA med högt utbyte. De NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit representerar den nya generationens anjonbytare som tillåter hög avkastning, ultrasnabb.
Funktioner
  • Endotoxinfri
  • Plasmid-DNA med mindre än 0,05 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Optimerad kolumndesign– Midi-förberedelse på 45 min.
  • Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400 μg (Midi)
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifikationer
Buffert Ja
Formatera Midi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Antal reaktioner 10
RNase Ja
Provvolym <200 ml (hög kopia),< 400 ml (låg kopia)
Storlek <300 kbp
Avkastning 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s