Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, Midi-kit för endotoxinfritt plasmid-DNA
Produktkod. 12798412
Change view
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12798412 50 50 reaktioner
12773550 10 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12798412 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740420.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8907.03 SEK
    8704.83 SEK / 50 reaktioner
    Save 202.20 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rena endotoxinfritt plasmid-DNA med högt utbyte. De NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit representerar den nya generationens anjonbytare som tillåter hög avkastning, ultrasnabb.
Funktioner
  • Endotoxinfri
  • Plasmid-DNA med mindre än 0,05 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Optimerad kolumndesign– Midi-förberedelse på 45 min.
  • Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400 μg (Midi)
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifications
Buffert Ja
Formatera Midi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Antal reaktioner 50
RNase Ja
Provvolym <200 ml (hög kopia),< 400 ml (låg kopia)
Storlek <300 kbp
Avkastning 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s