Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF, Midi-kit för endotoxinfritt plasmid-DNA
Produktkod. 12718422
Antal reaktioner:
2
10
50
Förpackningsstorlek:
0.1kg
2 reaktioner
50 förberedelser
Produktkod. 12718422
Brand: Macherey-Nagel™ 740422.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena endotoxinfritt plasmid-DNA med högt utbyte. De NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF Kit representerar den nya generationens anjonbytare som tillåter hög avkastning, ultrasnabb. Plus-satsen innehåller NucleoBond™ Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning.
Funktioner
  • Endotoxinfri
  • Plasmid-DNA med mindre än 0,05 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Optimerad kolumndesign– Midi-förberedelse på 45 min.
  • Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400 μg (Midi)
  • NucleoBond™ Xtra EF-kit innehåller NucleoBond™ Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifikationer
Buffert Ja
Formatera Midi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Slutlig produkttyp Nucleo Bond Xtra Midi Plus EF
Antal reaktioner 50
Produkttyp Nucleo Bond Xtra Midi Plus EF
RNase Ja
Provvolym <200 ml (hög kopia),< 400 ml (låg kopia)
Storlek <300 kbp
Avkastning 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond Xtra Midi Plus EF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi