Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus-kit för plasmid-DNA av transfektionsgrad
Antal reaktioner:
2
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
2 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Funktioner
- Beprövad anjonbytesteknik– plasmid-DNA av transfektionsgrad
- Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
- Optimerad kolumndesign– Midi-förberedelse på 30 min.
- Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
- Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400 μg (Midi)
- NucleoBond™ Xtra EF-kit innehåller NucleoBond™ Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning
- Högkopierade plasmider från E. coli
- Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Ja |
| Formatera | Midi Gravity-flow Column |
| Isoleringsteknik | Anjonbyteskromatografiteknik |
| Antal reaktioner | 10 |
| RNase | Ja |
| Provvolym | <200 ml (hög kopia),< 400 ml (låg kopia) |
| Storlek | <300 kbp |
| Avkastning | 400 μg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoBond Xtra Midi Plus
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <