Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus-kit för plasmid-DNA av transfektionsgrad
Produktkod. 12752663
Antal reaktioner:
2
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
2 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 12752663
Brand: Macherey-Nagel™ 740412.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rena plasmid-DNA av transfektionsgrad med högt utbyte. De NucleoBond™ Xtra Midi Plus Kit representerar den nya generationens anjonbytare som tillåter hög avkastning, ultrasnabb. Plus-satsen innehåller NucleoBond™ Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning.
Funktioner
  • Beprövad anjonbytesteknik– plasmid-DNA av transfektionsgrad
  • Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
  • Optimerad kolumndesign– Midi-förberedelse på 30 min.
  • Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
  • Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400 μg (Midi)
  • NucleoBond™ Xtra EF-kit innehåller NucleoBond™ Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning
Användningsområden
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs)
Specifikationer
Buffert Ja
Formatera Midi Gravity-flow Column
Isoleringsteknik Anjonbyteskromatografiteknik
Antal reaktioner 50
RNase Ja
Provvolym <200 ml (hög kopia),< 400 ml (låg kopia)
Storlek <300 kbp
Avkastning 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond Xtra Midi Plus
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <